Principaux documents
36748
Sigma-Aldrich
Boc-α-(1-naphthylmethyl)-DL-Pro-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Boc-2-(1-naphthylmethyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(1-naphthylmethyl)-DL-proline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥96.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1(Cc2cccc3ccccc23)C(O)=O
InChI
1S/C21H25NO4/c1-20(2,3)26-19(25)22-13-7-12-21(22,18(23)24)14-16-10-6-9-15-8-4-5-11-17(15)16/h4-6,8-11H,7,12-14H2,1-3H3,(H,23,24)
Clé InChI
BWZACKVIUSVDGM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable