Documents
366064
Sigma-Aldrich
2′,3′,4′,5′-Tetrafluoroacetophenone
99%
About This Item
Formule linéaire :
HC6F4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
Point d'ébullition
83-84 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.408 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F