Key Documents
365742
Sigma-Aldrich
3,4′-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CF3C6H4)2CO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Pf
95-97 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)c2cccc(c2)C(F)(F)F