Documents
365408
Sigma-Aldrich
Tetrakis(1-methoxyvinyl)tin
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H20O4Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.99
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%