Key Documents
365394
Sigma-Aldrich
2-Bromo-N-phenylpropionamide
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(Br)CONHC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
98-102 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(Br)C(=O)Nc1ccccc1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable