Documents
364428
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Citronellic acid
98%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-3,7-Dimethyl-6-octenoic acid
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]25/D −8°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
Point d'ébullition
115-120 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densité
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](CC\C=C(/C)C)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,11,12)/t9-/m0/s1
Clé InChI
GJWSUKYXUMVMGX-VIFPVBQESA-N
Catégories apparentées
Application
(S)-(-)-Citronellic acid may be used in the synthesis of trisubstituted piperidine substructures of the veratramine and jervine type, that can be building blocks for developing cyclopamine analogs.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Philipp Heretsch et al.
Organic letters, 11(23), 5410-5412 (2009-11-04)
All four diastereomers of the trisubstituted piperidine-alkaloids of the veratramine and jervine type were synthesized with complete stereocontrol starting from enantiopure citronellic acids. The flexible, high-yielding, and scalable route described here will facilitate convergent syntheses and give access to analogues