Principaux documents
364126
Sigma-Aldrich
4-Benzylbiphenyl
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
99%
Pf
85-87 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)-c3ccccc3