363839
N-(tert-Butoxycarbonyl)-p-toluenesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Pf
121-123 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H17NO4S/c1-9-5-7-10(8-6-9)18(15,16)13-11(14)17-12(2,3)4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)
Clé InChI
DUTLOVSBVBGNDM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable