Documents
363790
Sigma-Aldrich
Methyl 4-acetoxybenzoate
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2C6H4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Pf
82-84 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(OC(C)=O)cc1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable