Principaux documents
363286
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenylamino)benzenediazonium hydrogensulfate
97%
Synonyme(s) :
4-(4-Methoxyanilino)benzenediazonium sulfate
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4NHC6H4N2HSO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OS([O-])(=O)=O.COc1ccc(Nc2ccc(cc2)[NH+]=N)cc1