361666
4-(Heptyloxy)benzoic acid
98%
Synonyme(s) :
4-n -Heptyloxybenzoic acid, p -(Heptyloxy)benzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
146 °C (lit.)
Température de transition
crystalline phase to isotropic phase 146 °C
nematic phase to smectic phase <92 °C
nematic phase to isotropic phase 98 °C
Chaîne SMILES
CCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20O3/c1-2-3-4-5-6-11-17-13-9-7-12(8-10-13)14(15)16/h7-10H,2-6,11H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
ZRVIYEJYXIDATJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable