Principaux documents
360449
Sigma-Aldrich
Glycolate de sodium hydrate
97%
Synonyme(s) :
Acide glycocholique sodium salt hydrate, N-(3α,7α,12α-trihydroxy-24-oxocholan-24-yl)glycine sodium salt, N-(carboxyméthyl)amide de l'acide 3,7,12-trihydroxy-5-cholan-24-oïqueα,7α,12α-trihydroxy-5β-cholan-24-oïque sodium salt, N-cholylglycine sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
C26H42NO6Na · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.60 (anhydrous basis)
Beilstein:
3854517
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D +30°, c = 1 in H2O
Poids mol.
micellar avg mol wt 900(lit.)
Nombre d'agrégation
1.9
CMC
13 mM (20-25°C)(lit.)
Pf
210-215 °C (subl.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCC([O-])=O
InChI
1S/C26H43NO6.Na.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;;/m1../s1
Clé InChI
YWROUPFMHKARON-HJRQWJHVSA-M
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable