358800
N,N-Diméthylformamide di-tert-butyl acétal
technical grade, ≥90%
Synonyme(s) :
1,1-Di-tert-butoxy-N,N-diméthylméthylamine, 1,1-Di-tert-butoxytriméthylamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
≥90%
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
pb
56-57 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)C(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H25NO2/c1-10(2,3)13-9(12(7)8)14-11(4,5)6/h9H,1-8H3
Clé InChI
DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
Application
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup