Principaux documents
348058
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]tetracarbonylmolybdenum(0)
97%
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]Mo(CO)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
606.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Pureté
97%
Pf
185-187 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable