Principaux documents
347698
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(+)-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-cis-2-propenoate
85%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
85%
Activité optique
[α]20/D +118°, c = 18 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
pb
60-62 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)\C=C/[C@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C9H14O4/c1-9(2)12-6-7(13-9)4-5-8(10)11-3/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4-/t7-/m0/s1
Clé InChI
VXZZSPHSNBVYHV-MJSGSUOKSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95.56 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves