Principaux documents
346667
Sigma-Aldrich
Bergenin monohydrate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H16O9 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Activité optique
[α]25/D −39°, c = 2.3 in methanol
Pf
237-240 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.COc1c(O)cc2C(=O)OC3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)OC3c2c1O
InChI
1S/C14H16O9.H2O/c1-21-11-5(16)2-4-7(9(11)18)12-13(23-14(4)20)10(19)8(17)6(3-15)22-12;/h2,6,8,10,12-13,15-19H,3H2,1H3;1H2/t6-,8-,10+,12+,13-;/m1./s1
Clé InChI
QCWSXSAFDSGKAT-YOKSUNLASA-N