Documents
346349
Sigma-Aldrich
9-Oxo-9H-thioxanthene-3-carbonitrile 10,10-dioxide
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H7NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Pf
280-282 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1c2ccccc2S(=O)(=O)c3cc(ccc13)C#N
InChI
1S/C14H7NO3S/c15-8-9-5-6-11-13(7-9)19(17,18)12-4-2-1-3-10(12)14(11)16/h1-7H
Clé InChI
KFTPXAFBDZWJNK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable