346187
Trioctylphosphine oxide
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
(Oct)3PO, TOPO®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Forme
solid
Point d'ébullition
201-202 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
50-52 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine oxide
Chaîne SMILES
CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51OP/c1-4-7-10-13-16-19-22-26(25,23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
Clé InChI
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
446.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
230 °C - closed cup