Documents
345946
Sigma-Aldrich
N-(3-Indolylacetyl)-L-leucine
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H20N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D −17°, c = 3 in ethanol
Pf
198-200 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O