Documents
345822
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
97%
Synonyme(s) :
3-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluidine
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Densité
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cccc(c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F4N/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12/h1-3H,12H2
Clé InChI
YKPDYPPZLUZONK-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup