345660
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.575 (lit.)
Point d'ébullition
247 °C (lit.)
Pf
17 °C (lit.)
Densité
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
nitro
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1F
InChI
1S/C6H2Cl2FNO2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H
Clé InChI
FXOCDIKCKFOUDE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup