Key Documents
345407
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Isopropyl-2-oxazolidinethione
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D −23°, c = 0.4 in chloroform
Pf
51-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H]1COC(=S)N1
InChI
1S/C6H11NOS/c1-4(2)5-3-8-6(9)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,9)/t5-/m1/s1
Clé InChI
CIRDXQWBLPPFPN-RXMQYKEDSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable