Principaux documents
344915
Sigma-Aldrich
Aluminum metaphosphate
About This Item
Formule linéaire :
Al(PO3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.90
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Densité
2.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O=P(=O)O[Al](OP(=O)=O)OP(=O)=O
InChI
1S/Al.3HO3P/c;3*1-4(2)3/h;3*(H,1,2,3)/q+3;;;/p-3
Clé InChI
DHAHRLDIUIPTCJ-UHFFFAOYSA-K
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable