Principaux documents
344540
Sigma-Aldrich
Methyl 3-oxo-6-octenoate, predominantly trans
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCH2CH2COCH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
pb
118 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)CC(=O)CC\C=C\C
InChI
1S/C9H14O3/c1-3-4-5-6-8(10)7-9(11)12-2/h3-4H,5-7H2,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
KEFBZRDCTCSBIN-ONEGZZNKSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves