Principaux documents
343307
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxyaniline hydrochloride
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3NH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.COc1ccc(N)c(OC)c1