Principaux documents
343145
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) iodide
95%, powder
About This Item
Formule linéaire :
CoI2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.74
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: cobalt
Pf
>515 °C (lit.)
Densité
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Co]I
InChI
1S/Co.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
AVWLPUQJODERGA-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable