Key Documents
342246
Sigma-Aldrich
Potassium hexafluoroarsenate(V)
98%
Synonyme(s) :
Hexaflurate, Nopalmate
About This Item
Formule linéaire :
KAsF6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.01
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: arsenic
Pf
400 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Chaîne SMILES 
[K+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/AsF6.K/c2-1(3,4,5,6)7;/q-1;+1
Clé InChI
DITNVAZRXJOPSJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges