Principaux documents
341975
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4Br2F4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.88
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
96%
Chaîne SMILES 
FC(F)(Br)C(F)(F)CCBr