Documents
340715
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
Br2C6H2(F)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Pf
59-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(F)cc(Br)cc1Br