Documents
339962
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.60
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
260 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.Cc1cc(C)nc(O)n1
InChI
1S/C6H8N2O.ClH/c1-4-3-5(2)8-6(9)7-4;/h3H,1-2H3,(H,7,8,9);1H
Clé InChI
IFXXETYYSLJRNF-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine hydrochloride was employed in the stereoselective synthesis of meso-N,N′-dicarbethoxy-2,4-diaminopentane and meso-2,4-diaminopentane.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Stereoselective synthesis of meso-N, N'-dicarbethoxy-2, 4-diaminopentane and meso-2, 4-diaminopentane.
Hutchins RO and Maryanoff BE.
The Journal of Organic Chemistry, 37(11), 1829-1830 (1972)