Principaux documents
339539
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol
99%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(Cl)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Pf
107-109 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(Cl)cc1CO
InChI
1S/C7H8ClNO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4,9H2
Clé InChI
CLKBZWDZDVOIGJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable