338737
4-Bromo-3-nitroanisole
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
153-154 °C/13 mmHg (lit.)
Pf
32-34 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(Br)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
KCOBIBRGPCFIGF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 4-bromo-5-methoxyaniline
- 2-(4-methoxy-2-nitrophenylsulfanyl)benzoic acid
- 4-(1-diethylamino-4-pentylamino)-3-nitrochlorobenzene
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup