Documents
337765
Sigma-Aldrich
2-Methyl-N-phenylmaleimide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Point d'ébullition
172 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
96-98 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=CC(=O)N(c2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-7-10(13)12(11(8)14)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
Clé InChI
QAVUFFJVZGZJMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable