Documents
337501
Sigma-Aldrich
[Tris(dimethylphenylphosphine)](2,5-norbornadiene)rhodium(I) hexafluorophosphate
97%
Synonyme(s) :
[(2,3-η)-Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene]tris(dimethylphenylphosphine)rhodium(I) hexafluorophosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H41F6P4Rh
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
754.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Pf
158-161 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Rh+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.[CH]1[CH]C2[CH][CH]C1C2.CP(C)c3ccccc3.CP(C)c4ccccc4.CP(C)c5ccccc5
InChI
1S/3C8H11P.C7H8.F6P.Rh/c3*1-9(2)8-6-4-3-5-7-8;1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-7(2,3,4,5)6;/h3*3-7H,1-2H3;1-4,6-7H,5H2;;/q;;;;-1;+1
Clé InChI
KSBHDOZWEREXLG-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for aminomethylation
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Gaspard Huber et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 56(7), 672-678 (2017-12-09)
Cryptophanes, cage-molecules constituted of aromatic bowls, are now well recognised as powerful xenon hosts in 129 Xe NMR-based biosensing. In the quest of a dual probe that can be addressed only by NMR, we have studied three cryptophanes bearing a