336661
Potassium hexafluorosilicate
About This Item
Produits recommandés
Densité
2.665 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].[K+].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6Si.2K/c1-7(2,3,4,5)6;;/q-2;2*+1
Clé InChI
UUHPPUWEDCVPCO-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges