335339
4-(4-Aminophenyl)butyric acid
95%
Synonyme(s) :
4-Aminobenzenebutanoic acid, p-Aminobenzenebutyric acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
121-124 °C (lit.)
121-133 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Nc1ccc(CCCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
RBHLFWNKEWLHBP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable