Principaux documents
335088
Sigma-Aldrich
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Synonyme(s) :
HRh(PPh3)4, Tetrakis(triphenylphosphine)rhodium hydride
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)3P]4RhH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1153.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: rhodium
Pf
140-146 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[RhH].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Rh.H/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h4*1-15H;;
Clé InChI
QTTJMGBPWXLZKV-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for hydrogenation of alkenes and hydrosilylation of alkynes.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Watanabe, H.; Asami, M.; Nagai, Y.
Journal of Organometallic Chemistry, 195, 363-363 (1980)
Beaupere, D.; Bauer, P.; Uzan, R.
Canadian Journal of Chemistry, 57, 218-218 (1979)