333352
Iridium(III) acetylacetonate
97%
Synonyme(s) :
Ir(acac)3
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: iridium
reagent type: catalyst
Pf
269-271 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Ir](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Ir/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Clé InChI
HLYTZTFNIRBLNA-LNTINUHCSA-K
Description générale
Application
- Iridium coatings by metallo-organic chemical vapor deposition (MOCVD).
- Iridium oxide nanoclusters (IrOx). ZrOCoII−IrOx can be used as a catalyst in carbon dioxide reduction.
- MgF2–MgO supported Iridium catalyst for CO oxidation.(3)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable