Principaux documents
332569
Sigma-Aldrich
β-Cyclodextrin/epichlorohydrin copolymer
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
InChI
1S/C6H12O6.C3H5ClO/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;4-2-1-3-5/h2-11H,1H2;1,3,5H,2H2/b;3-1-/t2?,3-,4?,5?,6?;/m1./s1
Clé InChI
LXLFLTLTIRTMCL-ATQFLDRASA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable