Principaux documents
332062
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(tributylphosphine)nickel(II)
Synonyme(s) :
NSC 54233
About This Item
Formule linéaire :
{[CH3(CH2)3]3P}2NiCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pertinence de la réaction
core: nickel
reagent type: catalyst
Pf
43-45 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[Ni]Cl.CCCCP(CCCC)CCCC.CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C12H27P.2ClH.Ni/c2*1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3;;;/h2*4-12H2,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
KPFOFXWYYUNJOZ-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for:
  • Wenkert arylations
  • Regioselective [2+2+2] cycloadditions
  • Polymerization reactions
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.