Principaux documents
331732
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorobenzonitrile
99%
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
pb
72-73 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
45-47 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cc(cc(F)c1F)C#N
InChI
1S/C7H2F3N/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-2H
Clé InChI
XFKYJMGXZXJYBS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges