Principaux documents
331171
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazolin-1-yloxy, free radical
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H17N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
81-82 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)N=C(c2ccccc2)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C13H17N2O/c1-12(2)11(10-8-6-5-7-9-10)14-13(3,4)15(12)16/h5-9H,1-4H3
Clé InChI
LIGLEHMSIMQEJW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable