Documents
331139
Sigma-Aldrich
2,2,3,4,5,5-Hexamethyl-3-imidazolinium-1-yloxy methyl sulfate, free radical
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H22N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Pf
163-165 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COS([O-])(=O)=O.CC1=[N+](C)C(C)(C)N([O])C1(C)C
InChI
1S/C9H18N2O.CH4O4S/c1-7-8(2,3)11(12)9(4,5)10(7)6;1-5-6(2,3)4/h1-6H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
IZWQXWPYBVLTDN-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable