Key Documents
330949
Sigma-Aldrich
Isopropenyl chloroformate
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClCO2C(CH3)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.53
Numéro Beilstein :
1747630
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Contient
~0.01% BHT as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
Point d'ébullition
93 °C/746 mmHg (lit.)
Densité
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)OC(Cl)=O
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter