Principaux documents
328588
Sigma-Aldrich
3,4-Pyridinedicarboximide
97%
Synonyme(s) :
Cinchomeronimide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
232-235 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1NC(=O)c2cnccc12
InChI
1S/C7H4N2O2/c10-6-4-1-2-8-3-5(4)7(11)9-6/h1-3H,(H,9,10,11)
Clé InChI
SJSABZBUTDSWMJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable