328332
Dimethylphosphinic chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2P(O)Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.50
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
pb
204 °C (lit.)
Pf
65-71 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine oxide
Chaîne SMILES
CP(C)(Cl)=O
InChI
1S/C2H6ClOP/c1-5(2,3)4/h1-2H3
Clé InChI
CVNMBKFJYRAHPO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Kinetics of pyridinolyses of dimethylphosphinic chloride in acetonitrile was studied. Kinetics and mechanism of the reaction of dimethyl phosphinic chloride with anilines in acetonitrile was studied.
Application
Dimethylphosphinic chloride was used in preparation of dimethyl-ethynylphosphine oxide.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Pyridinolysis of Diethyl Phosphinic Chloride in Acetonitrile.
Dey NK, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 32(2), 709-712 (2011)
Dialkylethynylphosphine oxides; synthesis and reactions.
Hagens W, et al.
Rec. Trav. Chim., 88(1), 71-85 (1969)
Kinetics and mechanism of the aminolysis of dimethyl and methyl phenyl phosphinic chlorides with anilines.
Dey NK, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 22(5), 425-430 (2009)