Key Documents
326100
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachloroplatinate(IV)
Synonyme(s) :
Ammonium platinic chloride, Platinum(IV)-ammonium chloride
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2PtCl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
443.87
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Densité
3.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[NH4+].[NH4+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Pt/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
Clé InChI
PCCGQTHFYHJATL-UHFFFAOYSA-J
Caractéristiques et avantages
Reacts with Cu(OAc)2 and H2S to form Cu2PtIIPt3IVS8 which has applications in diamagnetic materials and semiconductors.