325937
Terbium(III) carbonate hydrate
99.9%
About This Item
Formule linéaire :
Tb2(CO3)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
497.88 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Essai
99.9%
Chaîne SMILES
O.[Tb+3].[Tb+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O