Principaux documents
324183
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3,4-hexanedione
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(Br)COCOCH(Br)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.93
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
pb
101-103 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.766 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(Br)C(=O)C(=O)C(C)Br