Principaux documents
323462
Sigma-Aldrich
Potassium tetrabromoplatinate(II)
About This Item
Formule linéaire :
K2PtBr4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
592.89
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].Br[Pt--](Br)(Br)Br
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable